Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene

D0636-10G
TCIAD0636-10GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD0636-10G
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène


Formule: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00059268
Numéro CAS: 20469-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0286528ddaf7f39469d30aea1be418186ed5b46&vid=a0286528ddaf7f39469d30aea1be418186ed5b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité