Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D0640-25G
TCIAD0640-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0640-25G
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004335
Numéro CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67a5e0512cd4733d1e528954738bb6d25d34840&vid=a67a5e0512cd4733d1e528954738bb6d25d34840&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité