Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(Diméthylamino)méthyl]phénol ≥70% (par GC) (contains Phenol)

Fournisseur: TCI
Danger

D0655-25ML
TCIAD0655-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAD0655-25ML
2-[(Diméthylamino)méthyl]phénol ≥70% (par GC) (contains Phenol)
2-[(Diméthylamino)méthyl]phénol


Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045793
Numéro CAS: 120-65-0
EINECS: 204-413-9
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité