Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Diméthylamino)propane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol

D0661-25ML
TCIAD0661-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0661-25ML
3-(Diméthylamino)propane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diméthylamino)propane-1-ol


Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,8878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00002945
Numéro CAS: 3179-63-3
EINECS: 221-659-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f16e381831f4feead767b4209be4776e48e3dc5&vid=1f16e381831f4feead767b4209be4776e48e3dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité