Xylidine mélange >65.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylaniline
D0664-25ML
TCIAD0664-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0664-25ML
Xylidine mélange >65.0% (par GC)
Xylidine
Molecular Weight: 121.18 Purity/Analysis Method: 65.0% (GC) Form: Clear Liquid Boiling point (°C): 213 Flash Point (°C): 97 Specific Gravity (20/20): 0.98
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –36,1 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00167021
Numéro CAS: 1300-73-8
EINECS: 215-091-4
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 65.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité