Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthylaniline chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Xylidine Hydrochloride

D0673-25G
TCIAD0673-25GEA 114 EUR InStock
TCIAD0673-25G
2,3-Diméthylaniline chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,3-Diméthylaniline chlorhydrate


Formule: C₈H₁₁N
MW: 157,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054332
Numéro CAS: 5417-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité