Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dibromotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0679-25G
TCIAD0679-25GEA 168 EUR InStock
TCIAD0679-25G
3,4-Dibromotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC)
3,4-Dibromotétrahydrothiophène 1,1-dioxyde


Formule: C₄H₆Br₂O₂S
Numéro MDL: MFCD00022536
Numéro CAS: 15091-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité