Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethylcyclohexanol

D0703-25ML
TCIAD0703-25MLEA 103 EUR InStock
TCIAD0703-25ML
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00001506
Numéro CAS: 5715-23-1
EINECS: 227-211-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd7861b7f6a561981357b18f62d3b12638856b74&vid=fd7861b7f6a561981357b18f62d3b12638856b74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité