Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0709-25ML
TCIAD0709-25MLEA 66 EUR InStock
TCIAD0709-25ML
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: -1°C
Numéro MDL: MFCD00014106
Numéro CAS: 2916-31-6
EINECS: 220-842-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e01ac23074558d7ffeeb924e5c2f69e9c7ff4df&vid=6e01ac23074558d7ffeeb924e5c2f69e9c7ff4df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité