Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc dimethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyldithiocarbamic Acid Zinc Salt, Ziram

D0717-500G
TCIAD0717-500GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD0717-500G
Zinc dimethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc dimethyldithiocarbamate


Formule: C₃H₇NS₂
MW: 305,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064797
Numéro CAS: 137-30-4
EINECS: 205-288-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10172
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité