Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Girard's Reagent D, N,N-Dimethylglycine Hydrazide dihydrochloride

D0727-10G
TCIAD0727-10GEA 216 EUR InStock
TCIAD0727-10G
N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthylaminoacétohydrazide dichlorhydrate


Formule: C₄H₁₃Cl₂N₃O
MW: 190,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042020
Numéro CAS: 5787-71-3
EINECS: 208-721-4
Merck Index: 14,03245
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22fa8b71c0a1ed1f24b6750607bbba231d856481&vid=6ae7971f6c83248c79f1ee2a60522d9cdab218a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité