Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate ≥97.0% (P)
Fournisseur: TCI
Attention
D0730-25G
TCIAD0730-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0730-25G
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate ≥97.0% (P)
Dimethyl glyoxime disodium salt octahydrate
Formule: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019957
Numéro CAS: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fee6f91e74a1b1040e1312a963706cc671186c54&vid=fee6f91e74a1b1040e1312a963706cc671186c54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 44.0 to 49.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité