Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D0742-25G
TCIAD0742-25GEA 163 EUR InStock
TCIAD0742-25G
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride


Formule: C₂H₈N₂
MW: 96,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060207
Numéro CAS: 593-82-8
EINECS: 209-811-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ab63f3aa4600e7b68048d52d8b89a9482f8681&vid=97ab63f3aa4600e7b68048d52d8b89a9482f8681&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..