Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthylnaphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0750-1G
TCIAD0750-1GEA 110 EUR InStock
TCIAD0750-1G
2,3-Diméthylnaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 103…104 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004119
Numéro CAS: 581-40-8
EINECS: 209-463-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985c403bb305d0eb97e845ae24b44356fbed895a&vid=985c403bb305d0eb97e845ae24b44356fbed895a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité