Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0759-25G
TCIAD0759-25GEA 110 EUR InStock
TCIAD0759-25G
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥99.0% (par GC)
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline


Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,313 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007236
Numéro CAS: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31a36ff506388de6ec59a5a673730b2d63619d49&vid=31a36ff506388de6ec59a5a673730b2d63619d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité