Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Citral mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

D0762-25ML
TCIAD0762-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0762-25ML
Citral mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC)
Citral


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006997
Numéro CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 14,02322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b19d63ba7ba7dec451df9584c6af72691d80c8&vid=7b43845d29619fd5a36dc620f0bff17409570d0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité