Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,3-Diméthylpentane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0768-25ML
TCIAD0768-25MLEA 108 EUR InStock
TCIAD0768-25ML
2,3-Diméthylpentane ≥90.0% (par GC)
2,3-Diméthylpentane


Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0,6956 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009337
Numéro CAS: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
ONU: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf56d1801b0cb7cab88a9d0d8faf57c4a9bed8b4&vid=bf56d1801b0cb7cab88a9d0d8faf57c4a9bed8b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité