Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate

D0771-1G
TCIAD0771-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0771-1G
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté


Formule: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149306
Numéro CAS: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 14,06449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3045b104313fec77bca9aeab3c3e9abef5f3cc3&vid=a3045b104313fec77bca9aeab3c3e9abef5f3cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité