Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine

D0779-25G
TCIAD0779-25GEA 107 EUR InStock
TCIAD0779-25G
4-Amino-N,N-diméthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-N,N-diméthylaniline


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007860
Numéro CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03254
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité