Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl

D0780-25G
TCIAD0780-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD0780-25G
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure


Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 208°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27dbc401484825d172505e03a8df07a4e16c9ca1&vid=27dbc401484825d172505e03a8df07a4e16c9ca1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis Abs min. 0.37 (near 668nm) in the presence of Sulfide

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité