Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 4-Aminodimethylaniline Oxalate

D0781-25G
TCIAD0781-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD0781-25G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineoxalate


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 362,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042038
Numéro CAS: 62778-12-5
EINECS: 263-723-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f72f9d8be542ffa8fe4e7697c680755a4fec058&vid=6f72f9d8be542ffa8fe4e7697c680755a4fec058&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité