Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Di(o-tolyl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Di-o-tolylthiourea, 1,3-Di-o-tolylthiourea

D0802-25G
TCIAD0802-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0802-25G
1,3-Di(o-tolyl)-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Di(o-tolyl)-2-thiourea


Formule: C₁₅H₁₆N₂S
MW: 256,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025922
Numéro CAS: 137-97-3
EINECS: 205-309-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 158.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité