Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-o-toluidine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,2-Trimethylaniline, 2-Dimethylaminotoluene

D0805-25ML
TCIAD0805-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0805-25ML
N,N-Diméthyl-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
N,N-Diméthyl-o-toluidine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD00035789
Numéro CAS: 609-72-3
EINECS: 210-199-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité