Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diméthylurée ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylurea

D0809-25G
TCIAD0809-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD0809-25G
1,1-Diméthylurée ≥98.0% (sur base azote total)
1,1-Diméthylurée


Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007959
Numéro CAS: 598-94-7
EINECS: 209-957-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f685bb9d773143a887783fa1dd7bc606e8e02ec9&vid=f685bb9d773143a887783fa1dd7bc606e8e02ec9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 178.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité