Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dinitroaniline ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0815-10G
TCIAD0815-10GEA 197 EUR InStock
TCIAD0815-10G
2,6-Dinitroaniline ≥95.0% (par GC)
2,6-Dinitroaniline


Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007148
Numéro CAS: 606-22-4
EINECS: 210-108-1
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a60cab3f661df91e6bb4e6455f86d592ab7d9e3f&vid=a60cab3f661df91e6bb4e6455f86d592ab7d9e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité