Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Dinitro-4,4'-biphényldiamine ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dinitrobiphenyl, 3,3'-Dinitro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

D0822-25G
TCIAD0822-25GEA 164 EUR InStock
TCIAD0822-25G
3,3'-Dinitro-4,4'-biphényldiamine ≥95.0% (par HPLC)
3,3'-Dinitro-4,4'-biphényldiamine


Formule: C₁₂H₁₀N₄O₄
MW: 274,24 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00024264
Numéro CAS: 6271-79-0
EINECS: 228-457-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité