4,4'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dinitro-1,1'-biphenyl
D0826-5G
TCIAD0826-5GEA 165 EUR InStock
TCIAD0826-5G
4,4'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (par GC)
4,4'-Dinitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039744
Numéro CAS: 1528-74-1
EINECS: 216-210-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité