Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0830-1G
TCIAD0830-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD0830-1G
1,3-Diméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
1,3-Diméthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,0146 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004036
Numéro CAS: 575-41-7
EINECS: 209-384-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a63d46bcff226610e40945909d621ff8644cb17c&vid=a63d46bcff226610e40945909d621ff8644cb17c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité