Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dinitro-1-naphtol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0839-25G
TCIAD0839-25GEA 330 EUR InStock
TCIAD0839-25G
2,4-Dinitro-1-naphtol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dinitro-1-naphtol


Formule: C₁₀H₆N₂O₅
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065352
Numéro CAS: 605-69-6
EINECS: 210-093-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a8aa7fa639971dd6b836c5db512008141e7e440&vid=5a8aa7fa639971dd6b836c5db512008141e7e440&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 139.0 deg-C
Lambda max. 367.0 to 373.0 nm (MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité