Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Di-tert-octyl disulphide ≥75.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) Disulphide, tert-Octyl Disulphide

D0858-25ML
TCIAD0858-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAD0858-25ML
Di-tert-octyl disulphide ≥75.0% (par GC)
Di-tert-octyl disulphide


Formule: C₁₆H₃₄S₂
MW: 290,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048262
Numéro CAS: 29956-99-8
EINECS: 249-974-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité