Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Diphenoxyethane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0866-5G
TCIAD0866-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0866-5G
1,2-Diphenoxyethane ≥99.0% (par GC)
1,2-Diphenoxyethane


Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00003039
Numéro CAS: 104-66-5
EINECS: 203-224-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebd1b22c72bc99c416b08df7ab59ce35e0cabbca&vid=ebd1b22c72bc99c416b08df7ab59ce35e0cabbca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité