Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diphénylacétamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acetyldiphenylamine, Diphenylacetamide

D0868-25G
TCIAD0868-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0868-25G
N,N-Diphénylacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
N,N-Diphénylacétamide


Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,259 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008685
Numéro CAS: 519-87-9
EINECS: 208-277-1
Merck Index: 14,03315
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d9143a00843c08553ced31ffad79c8b417a426&vid=f2d9143a00843c08553ced31ffad79c8b417a426&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité