Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylacétylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0871-25G
TCIAD0871-25GEA 129 EUR InStock
TCIAD0871-25G
Diphénylacétylène ≥98.0% (par GC)
Diphénylacétylène


Formule: C₁₄H₁₀
Numéro MDL: MFCD00004786
Numéro CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 14,09504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b1692aef61a00f97a5800a575cf519dad459248&vid=8b1692aef61a00f97a5800a575cf519dad459248&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité