Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylamine HCl ≥99.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D0874-25G
TCIAD0874-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0874-25G
Diphénylamine HCl ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Diphénylamine HCl


Formule: C₁₂H₁₂ClN
MW: 205,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042007
Numéro CAS: 537-67-7
EINECS: 208-675-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d1a4816ae71778b99ff9b5f5b0ce4ca18f2050&vid=f2d1a4816ae71778b99ff9b5f5b0ce4ca18f2050&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité