Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,5-Diphénylcarbazone 40,00% (par HPLC) (contains Diphenylcarbazide)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide

D0881-25G
TCIAD0881-25GEA 174 EUR InStock
TCIAD0881-25G
1,5-Diphénylcarbazone 40,00% (par HPLC) (contains Diphenylcarbazide)
1,5-Diphénylcarbazone


Formule: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 14,03322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338996092e3476bb65bb73c18f7a53cf3867fe42&vid=338996092e3476bb65bb73c18f7a53cf3867fe42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 40.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité