Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Éthylenedianiline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N2-Diphenylethane-1,2-diamine, 1,2-Dianilinoethane, N,N'-Diphenylethylenediamine

D0887-25G
TCIAD0887-25GEA 102 EUR InStock
TCIAD0887-25G
N,N'-Éthylenedianiline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Éthylenedianiline


Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅
MW: 212,29 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00003019
Numéro CAS: 150-61-8
EINECS: 205-765-6
Merck Index: 14,02990
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aecbfebd938dbaf38988ce40986aa46cd63ce75&vid=2aecbfebd938dbaf38988ce40986aa46cd63ce75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité