Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diphenylformamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Formyldiphenylamine

D0890-25G
TCIAD0890-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD0890-25G
N,N-Diphenylformamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diphenylformamide


Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00003282
Numéro CAS: 607-00-1
EINECS: 210-129-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité