Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diphenylhydrazinium chloride

D0895-25G
TCIAD0895-25GEA 114 EUR InStock
TCIAD0895-25G
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium


Formule: C₁₂H₁₃ClN₂
MW: 220,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012950
Numéro CAS: 530-47-2
EINECS: 208-481-0
Merck Index: 14,03325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dffbeef74457d36bee0de481b08398ca96502b8&vid=6dffbeef74457d36bee0de481b08398ca96502b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité