Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphenylthiocarbazide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Diphenyl-3-thiocarbohydrazide

D0917-5G
TCIAD0917-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD0917-5G
Diphenylthiocarbazide ≥98.0% (par HPLC)
Diphenylthiocarbazide


Formule: C₁₃H₁₄N₄S
MW: 258,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046042
Numéro CAS: 622-03-7
EINECS: 210-717-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité