Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropylbenzene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0929-25ML
TCIAD0929-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAD0929-25ML
Diisopropylbenzene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Diisopropylbenzene (mixture of isomers)


Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,28 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00054263
Numéro CAS: 25321-09-9
EINECS: 246-835-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité