Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dipropylmalonique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0934-1G
TCIAD0934-1GEA 211 EUR InStock
TCIAD0934-1G
Acide dipropylmalonique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide dipropylmalonique


Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051476
Numéro CAS: 1636-27-7
EINECS: 216-664-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acca8ceb6918a901fcfcc8ee665fd22a76f06c9&vid=2acca8ceb6918a901fcfcc8ee665fd22a76f06c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité