Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfite de dipropyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0935-25ML
TCIAD0935-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAD0935-25ML
Sulfite de dipropyle ≥99.0% (par GC)
Sulfite de dipropyle


Formule: C₆H₁₄O₃S
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Densité: 1,042 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00059404
Numéro CAS: 623-98-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24c7c74cead649e1bd838c1e344074f2bcb8460&vid=e24c7c74cead649e1bd838c1e344074f2bcb8460&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité