meso-ɑ,β-Di(4-pyridyl) glycol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: meso-1,2-Di(4-pyridyl) Glycol, meso-1,2-Bis(4-pyridyl) Glycol, meso-1,2-Di(4-pyridyl)-1,2-ethanediol
D0936-5G
TCIAD0936-5GEA 143 EUR InStock
TCIAD0936-5G
meso-ɑ,β-Di(4-pyridyl) glycol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
meso-alpha,beta-Di(4-pyridyl) glycol
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023627
Numéro CAS: 4972-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité