Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu de tétrazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D0943-1G
TCIAD0943-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0943-1G
Bleu de tétrazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bleu de tétrazole


Formule: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Point de fusion: 248°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040933
Numéro CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 14,09244
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06fe33de06ec61172d93691590a66c8a15ca38ee&vid=06fe33de06ec61172d93691590a66c8a15ca38ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 250.0 to 254.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 710 (MeOH, 250.0 to 254.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité