Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithiodiglycolic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dithiodiacetic Acid, Dithiodiglycolic Acid

D0945-25G
TCIAD0945-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD0945-25G
Dithiodiglycolic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Dithiodiglycolic acid


Formule: C₄H₆O₄S₂
MW: 182,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039607
Numéro CAS: 505-73-7
EINECS: 208-019-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 103.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité