Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-5-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0983-25G
TCIAD0983-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0983-25G
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,3-Dichloro-5-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 64…65 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00007211
Numéro CAS: 618-62-2
EINECS: 210-557-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a812d5b91a1edd8d5365f62ff3c0c495b177f587&vid=a812d5b91a1edd8d5365f62ff3c0c495b177f587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité