Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Didodecyl ether ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0994-25G
TCIAD0994-25GEA 207 EUR InStock
TCIAD0994-25G
Didodecyl ether ≥95.0% (par GC)
Didodecyl ether


Formule: C₂₄H₅₀O
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00026590
Numéro CAS: 4542-57-8
EINECS: 224-895-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e66fc1f2f499cf4d0582e7579714c0d1134f0bc&vid=4e66fc1f2f499cf4d0582e7579714c0d1134f0bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité