Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-1-diethylaminopentane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine, N1,N1-Diethyl-1,4-diaminopentane

D1004-25ML
TCIAD1004-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAD1004-25ML
4-Amino-1-diethylaminopentane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1-diethylaminopentane


Formule: C₉H₂₂N₂
MW: 158,29 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00008091
Numéro CAS: 140-80-7
EINECS: 205-435-1
ONU: 2946
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité