Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo[b,def]chrysene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4:8,9-Dibenzpyrene, Dibenzo[a,h]pyrene

D1005-100MG
TCIAD1005-100MGEA 291 EUR InStock
TCIAD1005-100MG
Dibenzo[b,def]chrysene ≥98.0% (par GC)
Dibenzo[b,def]chrysene


Formule: C₂₄H₁₄
MW: 302,38 g/mol
Point d'ébullition: 596°C
Point de fusion: 308°C
Numéro MDL: MFCD00039579
Numéro CAS: 189-64-0
EINECS: 205-878-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 140,000 (,toluene, 313.0 to 315.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité