Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione

D1010-25G
TCIAD1010-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD1010-25G
Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinoxaline-2,3-dione


Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006723
Numéro CAS: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddba32fa0d9a06807cc94def6c8373c873975cb1&vid=ddba32fa0d9a06807cc94def6c8373c873975cb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité